Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0997-1GEA 117 EUR InStock
TCIAP0997-1G
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Formule: C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn
MW: 702,139 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054210
Numéro CAS: 18253-54-8
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/33/28991633.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Ignition residue (as SnO2) 20.0 to 25.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité