Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Zinc phthalocyanine, 29H,31H-Phthalocyanine, zinc complex
39553.04 39553.09 39553.18
39553.04EA 50.6 EUR InStock
39553.04 39553.09 39553.18
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95%
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Purity: 95% CAS No.: 14320-04-8 Molecular Formula: C32H16N8Zn Formula Weight: 577.91 Physical Form: Powder Appearance: Purple Odour: Odourless MDL No.: MFCD00041955
Formule: C₃₂H₁₆N₈Zn
MW: 577,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041955
Numéro CAS: 14320-04-8
EINECS: 238-262-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité