Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0767-5GEA 66 EUR InStock
TCIAP0767-5G TCIAP0767-25G TCIAP0767-1G
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II)
Formule: C₃₂H₁₆N₈Zn
MW: 577,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041955
Numéro CAS: 14320-04-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/47/28991447.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Lambda max. 668.0 to 670.0 nm (DMF)
Molar extinction coefficient min. 140,000 (668.0 to 670.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité