4-Fluoro-4'-methylchalcone
Fournisseur: TCI
Attention
F0460-25G F0460-5G
TCIAF0460-25GEA 137 EUR InStock
TCIAF0460-25G TCIAF0460-5G
4-Fluoro-4'-methylchalcone
4-Fluoro-4'-methylchalcone
Formule: C₁₆H₁₃FO
Numéro MDL: MFCD00017981
Numéro CAS: 13565-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5649163572aadd36cd9356e8d897e960aab16544&vid=5649163572aadd36cd9356e8d897e960aab16544&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité