p-Terphenyl-[D₁₄] (98% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-DLM-382-1 CIL-DLM-382-5
PROOCIL-DLM-382-1EA 536 EUR InStock
PROOCIL-DLM-382-1 PROOCIL-DLM-382-5
p-Terphenyl-[D₁₄] (98% D)
p-Terphenyl-[D₁₄]
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1718-51-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité