p-Terphenyl-[D₁₄]
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20935300EA 87.5 EUR InStock
EHERC20935300
p-Terphenyl-[D₁₄]
p-Terphenyl-[D₁₄]
Numéro CAS: 1718-51-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité