Carbamazepine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
344360050 344360250 344360010
ACRO344360050EA 96.5 EUR InStock
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
Carbamazepine 98%
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité