Carbamazepine
Fournisseur: Molekula
MOLEM18994181EA 0 EUR InStock
MOLEM18994181
Carbamazepine
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité