Carbamazepine ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C1095-10G C1095-25G
TCIAC1095-10GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC1095-10G TCIAC1095-25G
Carbamazepine ≥97.0% (sur base azote total)
Carbamazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00005073
Numéro CAS: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
Merck Index: 14,01781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eb2db8a8884385766f478f1e0a39bb7f0dd8c2a&vid=8eb2db8a8884385766f478f1e0a39bb7f0dd8c2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol within very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité