4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26051.MDEA 250 EUR InStock
H26051.MD
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862536
Numéro CAS: 128562-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité