(Trimethylsilyl)diazomethane ∼10% (p/p) ∼0.6 mol/L dans l'hexane
Fournisseur: TCI
Danger
T1146-10ML T1146-100ML T1146-25ML
TCIAT1146-10MLEA 83.6 EUR InStock
TCIAT1146-10ML TCIAT1146-100ML TCIAT1146-25ML
(Trimethylsilyl)diazomethane ∼10% (p/p) ∼0.6 mol/L dans l'hexane
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formule: C₄H₁₀N₂Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053946
Numéro CAS: 18107-18-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cab81309b6472e72fcc16415885d59863a05fff8&vid=4ed6393819d3a492519bb168c9f6d46577eeca18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
High boiling impurities to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité