D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Fournisseur: Serva
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
22900.02 22900.03 22900.04
SERA22900.02EA 0 EUR InStock
SERA22900.02 SERA22900.03 SERA22900.04
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135622
Numéro CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité