D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
G0055-25G G0055-500G G0055-100G
TCIAG0055-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAG0055-25G TCIAG0055-500G TCIAG0055-100G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135622
Numéro CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Merck Index: 14,04467
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3709793f7c1acbe9eb8b7babf146eb740c81b166&vid=3709793f7c1acbe9eb8b7babf146eb740c81b166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +17.5 to +19.5 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité