D-Glucoronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14350.06 L14350.14
L14350.06EA 48.8 EUR InStock
L14350.06 L14350.14
D-Glucoronic acid ≥98%
D-Glucoronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6556-12-3 Molecular Formula: C6H10O7 Formula Weight: 194.14 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 1727083 Merck Reference: 14,4465 Optical Rotation: +35° (c=6 in water) MDL No.: MFCD00077778
Formule: C₆H₁₀O₇
Point de fusion: ∼ 158 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166981
Numéro CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Merck Index: 14,4465
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité