HEPES Solution tampon (1 mol/L), Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
25-060-CIEA 384.6 EUR InStock
25-060-CI
HEPES Solution tampon (1 mol/L), Corning®
Tampons Tampons de culture de tissus
HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulphonic acid) provides an alternative to the use of bicarbonate for buffering because it does not require elevated levels of CO2
Unlike the low pKa of bicarbonate, HEPES has a pKa of 7.66 making it a much stronger buffer in the pH 7.2-7.6 range than bicarbonate buffer. Potential disadvantages of HEPES include toxicity over 100 mM and lack of nutritive value to the cell.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité