Buffer, potassium acetate, 1 M aq, soln, pH 7,5, RNAse free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60832.AKEA 90.3 EUR InStock
J60832.AK
Buffer, potassium acetate, 1 M aq, soln, pH 7,5, RNAse free
Tampons Tampons de clonage
CAS No.: 127-08-2
Molecular formula: C₂H₃KO₂
Formula weight: 98,15
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité