TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63636.K2EA 91.3 EUR InStock
J63636.K2
TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l)
Tampons Tampons de clonage
CAS No.: 1185-53-1
Physical form: liquid
Appearance: colourless
MDL No.: MFCD00012590
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité