4-Benzyloxybenzaldéhyde sur Polystyrène, "cross-linked" 2% DVB 200-400 mesh
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.55026.0100 8.55026.0025 8.55026.0005
01-64-0182-100EA 1050 EUR InStock
01-64-0182-100 01-64-0182-25 01-64-0182-5
4-Benzyloxybenzaldéhyde sur Polystyrène, "cross-linked" 2% DVB 200-400 mesh
4-Benzyloxybenzaldéhyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003387
Numéro CAS: 4397-53-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité