Diosmin
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6736.1EA 47.9 EUR InStock
ROTH6736.1
Diosmin
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
MW: 608,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité