Diosmin ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
D3908-25G D3908-5G
TCIAD3908-25GEA 112 EUR InStock
TCIAD3908-25G TCIAD3908-5G
Diosmin ≥85.0% (par HPLC)
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
MW: 608,5 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
EINECS: 208-289-7
Merck Index: 14,03297
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0f06cf7a824b62649561a871eaa782919f6f9e0&vid=e0f06cf7a824b62649561a871eaa782919f6f9e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Specific rotation [a]20/D -116 ~ -126 deg (C=0.5, 0.1mol/L NaOH sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité