Hesperidin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62126.14 J62126.22
J62126.14EA 55.4 EUR InStock
J62126.14 J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Purity: 95% CAS No.: 520-26-3 Molecular Formula: C28H34O15 Formula Weight: 610.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale brown Melting Point: 250-255° dec. Beilstein Reference: 75140 Merck Reference: 14,4671 MDL No.: MFCD00075663
Acts as an antioxidant
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
Point de fusion: 250…255 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00075663
Numéro CAS: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
Merck Index: 14,4671
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité