Hesperidin
Fournisseur: Roth Carl
ROTH5800.1EA 67.5 EUR InStock
ROTH5800.1
Hesperidin
Hesperidin
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075663
Numéro CAS: 520-26-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité