2-(2-Thienylidene)-3',4'-dimethoxyacetophenone
011223-25G 011223-100G
FLUO011223-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011223-25G FLUO011223-100G
2-(2-Thienylidene)-3',4'-dimethoxyacetophenone
2-(2-Thienylidene)-3',4'-dimethoxyacetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00170620
Numéro CAS: 198639-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité