N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B22042.03EA 25.9 EUR InStock
B22042.03 B22042.06
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Point de fusion: ∼ 198 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065576
Numéro CAS: 17791-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité