N(α)-Boc-L-histidine
Fournisseur: Molekula
MOLEM42799369EA 0 EUR InStock
MOLEM42799369
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065576
Numéro CAS: 17791-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité