N(α)-Boc-L-histidine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.53044.0100 8.53044.0025
04-12-0019-100EA 240 EUR InStock
04-12-0019-100 04-12-0019-25
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
Numéro MDL: MFCD00065576
Numéro CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité