N(α)-Boc-L-histidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1634-25GEA 105 EUR InStock
TCIAB1634-25G TCIAB1634-5G
N(α)-Boc-L-histidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065576
Numéro CAS: 17791-52-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/95/28933395.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité