N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09005.03EA 230 EUR InStock
L09005.03
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidine
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Numéro MDL: MFCD00067702
Numéro CAS: 67424-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité