N(α)-Cbz-D-histidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-D-His-OH, N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-histidine
C2133-1G C2133-5G
TCIAC2133-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2133-1G TCIAC2133-5G
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N(α)-Cbz-D-histidine
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067702
Numéro CAS: 67424-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415bc094f5bfe69a9047fc25a27e8544840c7871&vid=415bc094f5bfe69a9047fc25a27e8544840c7871&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=6, 6mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité