N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09114.06EA 138 EUR InStock
L09114.06 L09114.03
N(α)-Cbz-L-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-L-histidine
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065960
Numéro CAS: 14997-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité