Folic acid réactif de culture cellulaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J62937.06 J62937.14 J62937.22
J62937.06EA 34.5 EUR InStock
J62937.06 J62937.14 J62937.22
Folic acid réactif de culture cellulaire
Folic acid
CAS No.: 59-30-3 Molecular Formula: C19H19N7O6 Formula Weight: 441.41 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Beilstein Reference: 100781 Merck Reference: 14,4221 MDL No.: MFCD00079305
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Merck Index: 14,4221
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité