Folic acid
Fournisseur: Roth Carl
ROTHT912.2EA 96.9 EUR InStock
ROTHT912.2 ROTHT912.1
Folic acid
Folic acid
Formule: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079305
Numéro CAS: 59-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité