Retinoic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM26143112EA 0 EUR InStock
MOLEM26143112
Retinoic acid
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité