Retinoic acid ≥93.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAR0064-1GEA 118 EUR InStock
TCIAR0064-1G TCIAR0064-5G
Retinoic acid ≥93.0% (par HPLC)
Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001551
Numéro CAS: 302-79-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/69/28993769.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité