Lansoprazole
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-(((3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
13627-500 13627-1 13627-5 13627-10
CAYM13627-500EA 67.1 EUR InStock
CAYM13627-500 CAYM13627-1 CAYM13627-5 CAYM13627-10
Lansoprazole
Lansoprazole
Formule: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866873
Numéro CAS: 103577-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité