Lansoprazole
Fournisseur: Molekula
MOLE26059460-1GEA 0 EUR InStock
MOLE26059460-1G
Lansoprazole
Lansoprazole
Formule: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866873
Numéro CAS: 103577-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité