Lansoprazole
Fournisseur: Molekula
MOLEM89022451EA 0 EUR InStock
MOLEM89022451
Lansoprazole
Lansoprazole
Formule: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
MW: 369,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866873
Numéro CAS: 103577-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité