2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33109.09 H33109.18
H33109.09EA 42.6 EUR InStock
H33109.09 H33109.18
2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Purity: 96% CAS No.: 25981-82-2 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 MDL No.: MFCD03093020
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093020
Numéro CAS: 25981-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité