N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, grade technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24099.22EA 92.7 EUR InStock
B24099.22
N-Methylisatoic anhydride tech. 90%, grade technique
N-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006815
Numéro CAS: 10328-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité