Strychnine hemisulphate pentahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAS0094-25GEA 110 EUR InStock
TCIAS0094-25G
Strychnine hemisulphate pentahydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Strychnine hemisulphate pentahydrate
Formule: C₄₂H₄₆N₄O₈S·5H₂O
Numéro MDL: MFCD00068328
Numéro CAS: 60491-10-3
ONU: 1692
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/44/28993944.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss 10.5 to 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité