Hydrochlorothiazide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14223500EA 177 EUR InStock
EHERC14223500
Hydrochlorothiazide
Hydrochlorothiazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00051765
Numéro CAS: 58-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité