Hydrochlorothiazide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
H1274-25G H1274-5G
TCIAH1274-25GEA 88 EUR InStock
TCIAH1274-25G TCIAH1274-5G
Hydrochlorothiazide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Hydrochlorothiazide
Formule: C₇H₈ClN₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00051765
Numéro CAS: 58-93-5
EINECS: 200-403-3
Merck Index: 14,04781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fcec211cb23722b8250cadf2a045da8da50cb030&vid=fcec211cb23722b8250cadf2a045da8da50cb030&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité