2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-sulphobenzoic anhydride, 2-sulphobenzoic acid cyclic anhydride
184750250 184751000
ACRO184750250EA 69.4 EUR InStock
ACRO184750250 ACRO184751000
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride 95%
2-Sulphobenzoic cyclic anhydride
Formule: C₇H₄O₄S
MW: 184,17 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 116…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005879
Numéro CAS: 81-08-3
EINECS: 201-322-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥94 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité