Tricyclazole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17810000EA 227 EUR InStock
EHERC17810000
Tricyclazole
Tricyclazole
Formule: C₉H₇N₃S
Numéro CAS: 41814-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité