Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61610.03 J61610.09
J61610.03EA 35.5 EUR InStock
J61610.03 J61610.09
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
CAS No.: 50-14-6 Molecular Formula: C28H44O Formula Weight: 396.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 1916682 Merck Reference: 14,10018 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00166988
Formule: C₂₈H₄₄O
Point de fusion: 114…118 °C
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10018
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité