Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0295EA 335 EUR InStock
PROOICRS0295
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité