Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0005-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC0005-1G
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (par HPLC)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formule: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10018
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/14/28937114.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +109 deg (C=1.5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité