Bis(pinacolato)diboron
Synonyms: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
019250-5G FL19250.20 019250-100G 019250-25G
FLUO019250-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019250-5G CHMPFL19250.20 FLUO019250-100G FLUO019250-25G
Bis(pinacolato)diboron
Bis(pinacolato)diboron
Formule: C₁₂H₂₄B₂O₄
MW: 253,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799570
Numéro CAS: 73183-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité