Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1286-25GEA 338 EUR InStock
TCIAC1286-25G
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Cinnamyltriphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₇H₂₄BrP
MW: 459,3600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040767
Numéro CAS: 7310-74-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/27/28938527.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité