Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19384.03 L19384.06
L19384.03EA 43.7 EUR InStock
L19384.03 L19384.06
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥97%
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Purity: 97% CAS No.: 132705-51-2 Molecular Formula: C12H24BrF6N3P2 Formula Weight: 466.19 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formule: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Numéro MDL: MFCD00077412
Numéro CAS: 132705-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité